303011
Heptane-d16
99 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
100
200
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
595 °F
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3844 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
-91 °C (lit.)
Densité
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.00 °C - closed cup