Key Documents
284688
Sigma-Aldrich
Decanoic anhydride
96%
Synonyme(s) :
Capric anhydride
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)8CO]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
125-140 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
24-25 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)23-20(22)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Clé InChI
HTWWKYKIBSHDPC-UHFFFAOYSA-N
Application
Decanoic anhydride was used in the synthesis of 2-deoxy-2-p-methoxybenzylimideneaminio-1,3,4,6-tetra-O-decanoyl-D-glucopyranose.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Paolo Neviani et al.
Journal of nucleic acids, 2010 (2010-08-28)
Here we investigate the supramolecular polymerizations of two lipophilic guanosine derivatives in chloroform by light scattering technique and TEM experiments. The obtained data reveal the presence of several levels of organization due to the hierarchical self-assembly of the guanosine units
A novel extractant based on D-glucosamine for the extraction of molybdenum and tungsten.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 16, 47-56 (2009)