281867
Diethyl acetamidomalonate-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
185 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
95-98 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[13CH](NC(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i7+1
Clé InChI
ISOLMABRZPQKOV-CDYZYAPPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable