Key Documents
272132
Sigma-Aldrich
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
NSC 84071
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)4P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
210-213 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
phosphine
Chaîne SMILES 
[Br-].BrCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c23-18-10-11-19-24(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant involved in:
  • Azidification
  • C-H activation and β -elimination to product an eight-membered ring system
  • 1,3-Dipolar cycloaddition of azides onto alkenes
  • Stereoselective SmI2-mediated coupling of unsaturated carbonyl compounds and aldehydes
  • Synthesis of D-labeled methylenecyclobutane
  • Coupling reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable