256803
Diisobutylaluminum chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4506 (lit.)
Point d'ébullition
152 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C[Al](Cl)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.ClH/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;1H/q;;+1;/p-1
Clé InChI
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Application
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695.
Informations légales
Adaptateur d'entrée à septum
En option
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter