227560
trans-7-Tetradecene
97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Densité
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
Clé InChI
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup