199494
1-Bromooctadecane
≥97.0%
Synonyme(s) :
Octadecyl bromide, Stearyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
solid
Point d'ébullition
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
25-30 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
Clé InChI
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup