Key Documents
189553
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride) carboxylated
average Mw ~220,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
About This Item
Formule linéaire :
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
carboxylated
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mw ~220,000 by GPC
Ampleur du marquage
1.8% carboxyl
Viscosité inhérente
1.4 dL/g(lit.)
Température de transition
Tg 84 °C
Solubilité
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
Chaîne SMILES 
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
Clé InChI
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)