161470
3-Cyclohexanepropionic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Cyclohexylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
275.8 °C (lit.)
Pf
14-17 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- As a starting material in the synthesis of 2-[(1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetamide derivatives for in vitro paraoxonase-1 (PON1) studies.
- To synthesize chemical intermediates such as cyclohexanepropanenitrile , cyclohexanepropanamide , cyclohexanepropanol , and 1-oxaspiro[4.5]decan-2-one .
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
266.0 °F
Point d'éclair (°C)
130 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter