Key Documents
15264
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl) sulfide
≥98.0%
Synonyme(s) :
Thiobis(methylene)bis(trimethylsilane)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H22SSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.50
Numéro Beilstein :
1740046
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.455
Point d'ébullition
88 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
Clé InChI
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Synthetic equivalent of (methylthio)methyl anion in F--promoted reactions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)