123560
α,α-Dibromotoluene
97%
Synonyme(s) :
Benzal bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.614 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
VCJZTATVUDMNLU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter