116238
5,7-Dimethoxycoumarin
98%
Synonyme(s) :
Citropten, Limettin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
146-149 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable