Quantification des protéines
La quantification et le dosage des protéines sont deux techniques clés pour déterminer avec précision la concentration en protéines d'un échantillon. Il existe diverses méthodes de quantification des protéines, notamment les dosages par absorbance dans l'ultraviolet (UV), les dosages utilisant des réactifs et les technologies de dosage immunologique. Chacune de ces méthodes présente ses propres avantages et la pertinence du test choisi dépendra du type d'échantillon et/ou du volume disponible pour l'analyse. Par exemple, certains des dosages qui utilisent des colorants peuvent interférer avec des produits chimiques présents dans les préparations de tampons ; il peut alors être souhaitable d'utiliser une autre méthode. Les scientifiques doivent tenir compte des limites de chaque méthode pour identifier la solution la mieux adaptée à leur échantillon.
Dosages par absorbance dans l'ultraviolet
La mesure de l'absorbance dans l'UV pour déterminer la concentration en protéines est une méthode de quantification relativement simple. Les acides aminés présentant des chaînes latérales aromatiques (tryptophane, tyrosine…) sont responsables de l'absorbance caractéristique des protéines à 280 nm. Comme ces acides aminés absorbent la lumière ultraviolette à 280 nm, l'absorbance à cette longueur d'onde peut être mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre et utilisée pour estimer la concentration en protéines des échantillons. Ce dosage relativement rapide est souvent utilisé dans les laboratoires, et la méthode de Warburg-Christian est généralement utilisée pour estimer la concentration en protéines. Cependant, l'utilisation de l'absorbance dans l'UV pour déterminer la concentration en protéines peut être associée à une forte variabilité, car certains constituants non protéiques de l'échantillon peuvent interférer avec la mesure de l'absorbance. De plus, des mélanges de différentes protéines dans un échantillon peuvent donner des résultats d'absorbance variables en raison des différences dans les compositions en acides aminés.
Essais à base de réactifs
Les dosages utilisant des réactifs permettent de résoudre les problèmes de compatibilité rencontrés avec les méthodes de dosage par absorbance dans l'UV. Des exemples de dosages utilisant des réactifs pour la quantification des protéines sont les dosages qui utilisent une révélation colorimétrique, comme le dosage à l'acide bicinchoninique (BCA), la méthode de Lowry et le test de Bradford. Le dosage au BCA et la méthode de Lowry reposent tous deux sur la formation d'un complexe cuivre/protéine. Ces dosages sont sensibles et moins variables que le test de Bradford. Cependant, le test de Bradford est rapide, facile à réaliser et, contrairement au dosage au BCA ou à la méthode de Lowry, il est compatible avec certains agents réducteurs.
Dosages immunologiques
Certains dosages ne permettent pas une quantification précise des protéines lorsque l'échantillon contient plusieurs protéines différentes ou lorsque les quantités sont inférieures au seuil de détection. Les puissantes technologies de dosage immunologique, qui utilisent diverses méthodes de détection, sont un autre moyen de quantifier les protéines dans divers types d'échantillons. Par exemple, les tests multiplex permettent aux chercheurs de quantifier plusieurs protéines simultanément dans un échantillon donné. En outre, la technologie de comptage de molécules uniques permet de mesurer des quantités de protéines de l'ordre du femtogramme pour faciliter l'identification et la quantification des protéines en faibles concentrations dans les petits échantillons. Les applications de recherche employant ces technologies incluent la mesure des biomarqueurs présents dans les tissus sains ou de ceux associés à la progression d'une maladie, afin de mieux comprendre certaines maladies.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
- Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
- Learn how total protein quantitation with an infrared spectrometer may be a more accurate and universal alternative to Bradford, BCA, or UV-based methods.
- BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
- Afficher tout (21)
Protocoles apparentés
- A standard procedure for the quantitative determination of total protein concentration of a solution by the BCA method.
- To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
- 2-D Quant Kit from Cytiva is designed to accurately determine protein concentrations in samples for electrophoresis.
- Afficher tout (14)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]