Groupage sanguin
Le groupage sanguin est un processus de classification du sang en fonction de la détection des antigènes présents à la surface des globules rouges (hématies). Il est critique de déterminer correctement le groupe sanguin de donneurs et de patients pour une transfusion de sang ou de composants sanguins ou encore une transplantation d'organes ou de tissus vitaux, en toute sécurité. Le groupage sanguin consiste à utiliser des réactifs et des dispositifs hautement réglementés, standardisés et spécifiques de chaque groupe dans des tests pratiqués sur des échantillons de sang.
La Société internationale de transfusion sanguine (ISBT) reconnaît trente-neuf systèmes de groupage sanguin humain principaux pour la détection des groupes sanguins communs et rares, mais les plus communs sont les systèmes de groupage sanguin ABO et Rh. Le principe de base du groupage sanguin implique l'observation d'une réaction anticorps-antigène simple entraînant une hémagglutination ou agglutination des globules rouges.
Catégories à la une
Solutions de groupage sanguin : Découvrez une large gamme de réactifs standardisés et de produits intermédiaires. Encourager la créativité dans le développement de produits de groupage sanguin.
Réactifs conformes Découvrez notre gamme complète de réactifs conformes à la Directive européenne 98/79/CE, disponibles en diverses options pour répondre à vos besoins.
Améliorez la production en utilisant des produits intermédiaires de groupage sanguin standardisés. Utilisez les surnageants de cultures cellulaires avec des anticorps monoclonaux humains/murins pour les réactifs et les dispositifs.
La Société internationale de transfusion sanguine (ISBT) reconnaît trente-neuf systèmes de groupage sanguin humain principaux pour la détection des groupes sanguins communs et rares, mais les plus communs sont les systèmes de groupage sanguin ABO et Rh. Le principe de base du groupage sanguin implique l'observation d'une réaction anticorps-antigène simple entraînant une hémagglutination ou agglutination des globules rouges.
Dans le système ABO, le phénotype d'une personne est généralement déterminé par des réactions d'hémagglutination de ses globules rouges avec des antisérums Anti-A, Anti-B et Anti-AB (détermination directe). Un défaut d'hémagglutination démontre l'absence de l'antigène spécifique, signifiant que le test est négatif. Lorsque des échantillons de sang d'adultes sont testés, il est possible de confirmer le groupe ABO par la réaction du sérum du sujet avec des suspensions normalisées de globules rouges A et B (détermination inverse).
Les réactifs et dispositifs de groupage sanguin sont hautement réglementés sur tous les marchés, parce que les tests ne fournissent pas un résultat diagnostique, mais plutôt thérapeutique. Les résultats déterminent quel sang, produit sanguin ou tissu à greffer issu de donneur sera attribué à un patient donné. La mise au point et la fabrication des réactifs et dispositifs de groupage sanguin réglementés reposent sur la qualité, la reproductibilité et la fiabilité des matières premières constituantes critiques (anticorps) et des produits chimiques et composants auxiliaires.
Produits de groupage sanguin
Nous proposons des réactifs finis et des matières premières pour le groupage sanguin. N'hésitez pas à nous contacter pour en apprendre davantage.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles apparentés
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.
Protocoles apparentés
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]
ou en appelant le +1 (800) 244-1173
Autre support
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculateurs et Applis
Boîte à outils disponible sur Internet - Outils et ressources pour la recherche scientifique en chimie analytique, sciences de la vie, synthèse chimique et science des matériaux.
- Customer Support Request
Support client, y compris l'aide pour les commandes, les produits, les comptes et les problèmes techniques du site Web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Articles à la une
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.