Méthode d'analyse du potassium dans les sols
Instruments et réactifs
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, Photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, Photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, Colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 114562, Test du potassium en tube Spectroquant®
Réf. 100615, Test du potassium en tube Spectroquant®
Réf. 105590, Hydroxyde de sodium à 32 % pour l'analyse
Réf. 102103, Lactate de sodium pour l'analyse des sols
Réf. 109325, Acétate de calcium pour l'analyse des sols
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Réf. 100063, Acide acétique à 100 % pour l'analyse
Solution d'extraction au calcium
Dissoudre séparément 15,4 g de lactate de calcium pour l'analyse des sols et 7,9 g d'acétate de calcium pour l'analyse des sols dans 300 ml d'eau pour l'analyse tout en chauffant. Regrouper les deux solutions dans une fiole jaugée de 1 l et ajouter 17,9 ml d'acide lactique à 100 %. Laisser refroidir, compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse et bien mélanger.
Préparation des échantillons
Laisser sécher l'échantillon de sol à l'air libre, après en avoir retiré les grosses particules comme les pierres et la matière végétale. Tamiser l'échantillon sur un tamis de 2 mm de maille. Placer 5 g d'échantillon dans un erlenmeyer d'environ 300 ml, puis ajouter 100 ml de solution d'extraction. Boucher le flacon et le secouer pendant 90 minutes à 175 agitations par minute. Filtrer l'extrait avec un filtre plissé et jeter les premiers 10 ml de filtrat. Ajuster le pH du filtrat limpide à pH 5-7 avec une solution d'hydroxyde de sodium à 32 %. Diluer les échantillons contenant plus de 35 mg/l de K2O avec la solution d'extraction.
Analyse
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
La mesure doit être comparée à la solution d'extraction pure. Si l'extrait obtenu à partir de l'échantillon est de couleur jaune, le mesurer comme un blanc sans ajouter de réactif, et soustraire le résultat de la valeur de l'échantillon.
Teneur en potassium en mg/kg de K2O = | résultat de l'analyse en mg/l de K × 1,2 × 100 |
poids de l'échantillon en g |
Network error: Failed to fetch