Méthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le peroxyde d'hydrogène
Réactifs :
Réf. 109122, Solution de permanganate de potassium à 0,02 mol/l
Réf. 107209, Perhydrol à 30 % pour l'analyse
Réf. 100716, Acide sulfurique à 25 % pour l'analyse
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation d'une solution-mère :
Introduire 10 ml de Perhydrol à 30 % dans une fiole jaugée de 100 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, et compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Transvaser 30 ml (pipette complète) de cette solution dans une fiole jaugée de 1000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité
, et compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. La solution-mère préparée selon ce mode opératoire a une concentration en peroxyde d'hydrogène d'environ 1 000 mg/l.
Dosage précis de la solution étalon (solution-mère) de peroxyde d'hydrogène :
Pipeter 50,0 ml (pipette complète) de la solution-mère de peroxyde d'hydrogène à environ 1 000 mg/l et les introduire dans un erlenmeyer de 500 ml, diluer avec 200 ml d'eau distillée, et ajouter 30,0 ml d'acide sulfurique à 25 %. Titrer avec un solution de permanganate de potassium à 0,02 mol/l jusqu'à ce que la couleur vire au rose.
Calcul de la teneur exacte de la solution de peroxyde d'hydrogène :
Consommation de permanganate de potassium (ml) × 34,02 = teneur en peroxyde d'hydrogène, en mg/l
D'autres concentrations peuvent être préparées par dilution de la solution-mère dosée avec exactitude selon la procédure décrite ci-dessus.
Stabilité :
Lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais (réfrigérateur), la solution-mère et les solutions diluées sont stables une journée.
À utiliser avec les tests en kit : | Plage de mesure | |
110011 | Test du peroxyde MQuant® | 5 - 50 H2O2 |
110081 | Test du peroxyde MQuant® | 1 - 100 H2O2 |
110337 | Test du peroxyde MQuant® | 100 - 1000 H2O2 |
116974 | Test du peroxyde Reflectoquant® | 0,2 - 20,0 H2O2 |
116731 | Test du peroxyde Reflectoquant® | 100 - 1000 H2O2 |
114731 | Test du peroxyde d'hydrogène en tube Spectroquant® | 2,0 - 20,0 H2O2 |
118789 | Test du peroxyde d'hydrogène Spectroquant® | 0,15 - 6,00 H2O2 |
Network error: Failed to fetch