Merck
HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Matériaux
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2, Acetate Mobile Phase
application for HPLC
HPLC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2, Formate Mobile Phase
application for HPLC
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne chirale pour CLHP Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Bupivacaine hydrochloride monohydrate
analytical standard, for drug analysis
Bupivacaine-(butyl-1-13C)
99 atom % 13C
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 1% triethylamine, pH 4.1; [B] methanol; (5:95, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 202 nm