Merck
Antidépresseurs tricycliques dans l′urine
Antidépresseurs tricycliques dans l’urine suitable for GC, application for SPME
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Equity-1
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Fibre SPME
Réf. du produit
Description
Tarif
Fibres SPME polydiméthylsiloxane (PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain red hub
CONDITIONS
sample/matrix
1 mL urine (1 μg each analyte + 50 μL 5 M NaOH) in 7.5 mL vial
SPME fiber
polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction
headspace, 15 min, 100 °C (sample incubated 30 min)
desorption process
3 min, 280 °C
column
100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28055-U)
oven
100 °C to 300 °C at 20 °C/min
inj. temp.
splitless (splitter opened after 1 min), 280 °C
detector
FID, 280 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec