Merck
Semivolatiles dans l′eau
Semivolatiles dans l’eau suitable for GC, application for SPE
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Equity-5
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Disque de SPE ENVI-18 DSK
diam. 47 mm, pk of 24
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
acidified drinking water
SPE tube/cartridge
ENVI-18 DSK SPE Disk, 47 mm (57171)
condition
5 mL dichloromethane; 5 mL methanol; 5 mL DI water
sample addition
5 mL water sample
elution
2 x 5 mL acetonitrile rinsing internal chamber of sample reservoir thoroughly
column
5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven
40 °C to 160 °C (3 min), then to 300 °C (3 min) at 6 °C/min
detector
MS, scan range m/z = 45-450
carrier gas
helium, 33 cm/sec
injection
1 μL split/splitless, 1 min delay
Description
Application
Pré-traitement de l′échantillon :
Ajuster 1L d′eau potable à pH<2 avec de l′HCl 6N. Ajouter 5mL de MeOH et mélanger énergiquement
Conditionner le disque de SPE avec 5mL de dichlorométhane (pousser DCM complètement à travers le disque) et ajouter 5mL de MeOH
Equilibreravec 5mL d′H2O DI
Charger l′échantillon d′eau, 100mL/min
Eluer avec 2 x 5mL de MeCN en rinçant avec précaussion la chambre interne du réservoir d′échantillon
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC