Merck
Pesticides dans les fruits et les végétaux
Pesticides dans les fruits et les végétaux suitable for GC, application for SPE
Matériaux
Tube ou plaque pour SPE
Réf. du produit
Description
Tarif
Tube SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
homogenize 50 g sample in 100 mL acetonitrile then add 10 g NaCl and homogenize 5 min
SPE tube/cartridge
ENVI-Carb, 500 mg/6 mL
column
14% cyanopropylphenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.15 μm (Supelco equivalent, Equity-1701, 28372-U)
oven
70 °C (2 min), 25 °C/min to 130 °C, 2 °C/min to 220 °C, 10 °C/min to 280 °C (4.6 min)
detector
MSD, 285 °C
carrier gas
helium
injection
2 μL splitless