Merck
Rottlerin A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Rottlerin
Rottlerin A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Synonyme(s):
Rottlerin
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H28O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.54
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Forme physique
Zone de recherche