Merck
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid made from synthetic tartaric acid, 97%
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid made from synthetic tartaric acid, 97%
Synonyme(s):
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Formule linéaire :
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.35
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Pureté
Groupe fonctionnel