![Corning® ProCulture® glass spinner flask complete, baffled, wide mouth, angled sidearms 36 L glass spinner flask, w/ 120 mm flat center cap, 2 45 mm vertical sidearms, reusable, non-sterile, 1/cs](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/344/588/5db7603e-3140-4a5a-8edf-70f4cc3170da/640/5db7603e-3140-4a5a-8edf-70f4cc3170da.jpg)
Corning® ProCulture® glass spinner flask complete, baffled, wide mouth, angled sidearms
![Corning® ProCulture® glass spinner flask complete, baffled, wide mouth, angled sidearms 36 L glass spinner flask, w/ 120 mm flat center cap, 2 45 mm vertical sidearms, reusable, non-sterile, 1/cs](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/344/588/5db7603e-3140-4a5a-8edf-70f4cc3170da/640/5db7603e-3140-4a5a-8edf-70f4cc3170da.jpg)
Products
Catégorie de produit
Fabricant
Capacité (l)
Diamètre (mm)
Volume de travail (ml)
Bouchon
Type de fermeture
Taille de conditionnement
Stérilité
Showing 1-5 of 5