Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume
Products
Catégorie de produit
pipettors (9)
Fabricant
Volume (µl)
Électronique
Taille de conditionnement
Filtrer les produits
Showing 1-9 of 9
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z328340
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 200 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.2%
Afficher
Afficher les prix
Z328324
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
Afficher
Afficher les prix
Z328332
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
Afficher
Afficher les prix
Z328235
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 1 μL, accuracy: 12%, precision: 4.0%
Afficher
Afficher les prix
Z328294
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Afficher
Afficher les prix
Z328243
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 2 μL, accuracy: 7.5%, precision: 2.0%
Afficher
Afficher les prix
Z328308
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 20 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
Afficher
Afficher les prix
Z328316
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.4%
Afficher
Afficher les prix
Z328286
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 5 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%