Nom du produit
Milieu d’Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Numéro du produit
d6171
Marque du produit
sigma
Numéro CAS
Poids moléculaire
Test | Caractéristique |
|---|---|
| Appearance (Turbidity) | Clear |
| Appearance (Form) | Solution |
| pH | 7.0 - 7.6 |
| Osmolality | 283 - 313 mOs/kg |
| Cell Culture Testing - MTT | Pass |
| Cell Line | Cell Line - Cell Types |
| Sterility | Pass |
| Endotoxin Level | <= 1 EU/ml |
| Glucose Concentration | 4.05 - 4.95 g/l |