Nom du produit
N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidine 97%
Référence du produit
642932
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
98841-68-0
Poids moléculaire
191.23
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO TAN POWDER OR CRYSTALS |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 66.7%-71.5% |
NITROGEN 7.0%- 7.6% | |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED DECEMBER 10, 2008 RJM |