Nom du produit
Hexakis[(4-methylphenyl)thio]benzene 98%
Référence du produit
495948
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
55709-41-6
Poids moléculaire
811.24
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE | YELLOW TO GREEN POWDER, CRYSTALS, |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 69.3%-72.8% |
SULFUR 23.1%-24.3% | |
HIGH PRESSURE LIQUID | 97.5% (MINIMUM) |
APPROVED JULY 11, 2007 RJM |