Nom du produit
tert-Butyl (tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)carbamate 98%
Référence du produit
467049
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
132957-40-5
Poids moléculaire 
201.22
Test
Caractéristique
Appearance (Form)Powder or Crystals
Infrared spectrumConforms to Structure
Carbon52.4 - 55.1 %
Nitrogen6.7 - 7.2 %
Purity (GC)≥97.5 %