Nom du produit
4-(Benzyloxy)benzaldehyde 97%
Référence du produit
123714
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
4397-53-9
Poids moléculaire
212.24
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Red |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |