Nom du produit
Huile de paraffine suitable for IR spectroscopy
Référence du produit
76235
Marque du produit
SIAL
Numéro CAS
8012-95-1
Poids moléculaire
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
APPEARANCE (FORM) | Liquid or Viscous Liquid |
REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.471 - 1.475 |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
VISCOSITY (ROTATION) | 100 - 145 mPas |
VISCOSITY (CONDITIONS) | 20 C,NEAT |