Merck
AccueilServicesLogiciels et plateformes numériquesService et support pour l'instrument TLC Explorer
Service et support pour l'instrument TLC Explorer
Le système de documentation TLC Explorer en vue frontale.
Le système de documentation TLC Explorer est une solution instrumentale et logicielle avancée conçue pour fournir une analyse fiable des plaques de TLC. L'appareil permet à la fois un contrôle visuel et une analyse chromatographique en couche mince basée sur un logiciel, ainsi qu'une quantification. Il peut analyser une ou plusieurs plaques TLC d'une surface allant jusqu'à 20 × 20 cm. En outre, le système utilise trois types de sources lumineuses LED – lumière blanche (spectre visible), UV-A (longueur d'onde de 366 nm) et UV-C (longueur d'onde de 254 nm) – pour éclairer les plaques par le dessus en mode de lumière directe et identifier des classes de substances distinctes.
Vous avez besoin d'assistance ? Cliquez ici pour obtenir le guide du manuel d'utilisation.
Mises à jour du TLC Explorer
Gagnez du temps en téléchargeant les mises à jour gratuites pour actualiser les méthodes préprogrammées et débloquer de nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer l'utilisation du système dans votre laboratoire. Vous trouverez ci-dessous la liste des derniers logiciels gratuits. 
Demande d'informations
Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Produits apparentés
Loading
Ressources apparentées
  • Chromatographie sur couche mince (CCM/TLC)
    Vous pouvez choisir des plaques CCM classiques avec un support en silice, en aluminium, en verre ou en plastique ou bien des plaques HPTLC (CCM haute performance), des plaques CCM et HPTLC de qualité MS et des plaques CCM préparative (ou PLC).