Principaux documents
SY3H998DB612
Synthonix Corporation
1-(2,5-dichlorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.56
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,5-dichlorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N.ClH/c1-2-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11;/h3-5,9H,2,12H2,1H3;1H
Clé InChI
OUHIFLLYXGQADS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78729.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78729.html