SY3H95ECD8F7
Synthonix Corporation
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
Réf. du fournisseur: M3389-1G
151,86 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M3389-1G
151,86 €
Iupac Name
ethyl 6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-3-15-11(14)9-7-13-6-8(2)4-5-10(13)12-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BFYXMAOPTOBSJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3389.html