SY3H94E1CB88
Synthonix Corporation
4-(Methoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.50 M in THF
Réf. du fournisseur: M73218-25ML
427,43 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: M73218-25ML
427,43 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
(4-(methoxycarbonyl)phenyl)zinc(II) iodide
Inchi Code
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
FMBSEZGKEZDARU-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73218.html