SY3H6E4131AF
Synthonix Corporation
8-Ethyl-2-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Réf. du fournisseur: E66864-50MG
488,66 €
About This Item
Réf. du fournisseur: E66864-50MG
488,66 €
Iupac Name
8-ethyl-2-((4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Inchi Code
1S/C20H24N6O/c1-3-26-18(27)9-4-15-14-21-20(23-19(15)26)22-16-5-7-17(8-6-16)25-12-10-24(2)11-13-25/h4-9,14H,3,10-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)
Clé InChI
BUNLBUQVVVGGJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66864.html