Principaux documents
SY3H6E41308D
Synthonix Corporation
7-Ethoxy-4-hydroxy-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.22
Numéro MDL:
Iupac Name
7-ethoxy-4-hydroxy-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O4/c1-2-19-11-4-9-8(3-10(11)15(17)18)12(16)7(5-13)6-14-9/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,14,16)
Clé InChI
YWXULSPHZDNVAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64186.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64186.html