Principaux documents
SY3H6E4112FB
Synthonix Corporation
(6-Chloro-4-methoxypyridin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-chloro-4-methoxy-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c1-11-6-2-7(8)9-3-5(6)4-10/h2-3,10H,4H2,1H3
Clé InChI
STELNDMAIYYQSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63126.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63126.html