Principaux documents
SY3H6E41101B
Synthonix Corporation
4-((1S,2R)-3-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxy-2-methylpropyl)phenol
25 MG
549,90 €
50 MG
880,58 €
100 MG
1 419,47 €
Réf. du fournisseur: B67190-25MG
549,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
25 MG
549,90 €
50 MG
880,58 €
100 MG
1 419,47 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.48
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B67190-25MG
549,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-((1S,2R)-3-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxy-2-methylpropyl)phenol
Inchi Code
1S/C22H29NO2/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3/t17-,22+/m1/s1
Clé InChI
WVZSEUPGUDIELE-VGSWGCGISA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67190.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67190.html