SY3H6E40F0E8
Synthonix Corporation
tert-butyl (2S)-2-[(1S)-1-hydroxyethyl]pyrrolidine-1-carboxylate
Réf. du fournisseur: B60383-1G
220,44 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B60383-1G
220,44 €
Iupac Name
tert-butyl (S)-2-((S)-1-hydroxyethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-8(13)9-6-5-7-12(9)10(14)15-11(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
JNNOAQQODYAQBD-IUCAKERBSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60383.html