Principaux documents
SY3H580D8A14
Synthonix Corporation
tert-butyl (3S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-5-10(4,11)7-12/h5-7,11H2,1-4H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
KYRWEDDXBNZACB-JTQLQIEISA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60170.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60170.html