Principaux documents
SY3H580D89BB
Synthonix Corporation
tert-butyl trans-3a-methoxy-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aR)-3a-methoxyhexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-6-9-5-13-7-12(9,8-14)16-4/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,12+/m1/s1
Clé InChI
WFYGCGIWMBEZRZ-SKDRFNHKSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59957.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59957.html