Principaux documents
SY3H3D67BBA6
Synthonix Corporation
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5NO2/c8-3-1-2-4(13(14)15)6(9)5(3)7(10,11)12/h1-2H
Clé InChI
SEVUDOJHWVTRRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44006.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44006.html