Principaux documents
SY3H3D679F57
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
250 MG
83,27 €
1 G
90,62 €
5 G
145,73 €
Réf. du fournisseur: C41221-250MG
83,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
83,27 €
1 G
90,62 €
5 G
145,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C41221-250MG
83,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropylacetamide
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c6-3-5(8)7-4-1-2-4/h4H,1-3H2,(H,7,8)
Clé InChI
ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41221.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41221.html