Principaux documents
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
1 G
83,27 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
Réf. du fournisseur: D38481-1G
83,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
83,27 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.88
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D38481-1G
83,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Clé InChI
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html