Principaux documents
SY3465084278
Synthonix Corporation
benzyl 2,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.39
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O2/c20-16(21-13-15-5-2-1-3-6-15)19-11-8-17(9-12-19)7-4-10-18-14-17/h1-3,5-6,18H,4,7-14H2
Clé InChI
MJFCNYBRYLRKQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20775.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20775.html