Key Documents
SY3465083979
Synthonix Corporation
6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.41
Numéro MDL:
Iupac Name
6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13N.C2H2O4/c2*1-2-7(3-1)4-5-8-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
JILKQWFQRJNDCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20236.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20236.html