Principaux documents
SY3432449659
Synthonix Corporation
tert-butyl (3S,4S)-3-methoxy-4-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-methoxy-4-(methylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-8(12-4)9(7-13)15-5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
AAKFNMYHCBQIQV-IUCAKERBSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/14852.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14852.html