Principaux documents
SY3432448816
Synthonix Corporation
7-methyl-7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-3-6(8(12)13)5-2-9-4-10-7(5)11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
FIWMPOOBKALXOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13855.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13855.html