Principaux documents
SY3428348010
Synthonix Corporation
4-fluorobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluorobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13FO2/c10-9-4-1-8(2-5-9,3-6-9)7(11)12/h1-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
CCOTVPAWNHYJSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12141.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12141.html