Principaux documents
SY3390162142
Synthonix Corporation
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl bromo(cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
BTAPHOMYBWYDEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7311.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7311.html